Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1316-25G
TCIAD1316-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1316-25G
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,4929 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00000582
Numéro CAS: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d11a39d99f948520d4b546393e8581f0aad38&vid=a77d11a39d99f948520d4b546393e8581f0aad38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité