Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1322-25G
TCIAD1322-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD1322-25G
Acide 3,3-diméthylglutarique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3-diméthylglutarique


Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…101 °C
Densité: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002716
Numéro CAS: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b4a1020bc6c7659b0dfe703ef717bc0b423feb9&vid=3b4a1020bc6c7659b0dfe703ef717bc0b423feb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité