Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,9-Décadiyne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1326-5ML
TCIAD1326-5MLEA 125 EUR InStock
TCIAD1326-5ML
1,9-Décadiyne ≥98.0% (par GC)
1,9-Décadiyne


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: –10.15 °C
Densité: 0,8375 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014926
Numéro CAS: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d94c2734201326d871a48d7de21c69aad907144&vid=6d94c2734201326d871a48d7de21c69aad907144&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité