Acide 2,2-dichloropropionique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1334-1G
TCIAD1334-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1334-1G
Acide 2,2-dichloropropionique ≥95.0% (par GC)
Acide 2,2-dichloropropionique
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004178
Numéro CAS: 75-99-0
EINECS: 200-923-0
Merck Index: 14,02802
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité