Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-Dimethylaminocinnamonitrile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1337-5G
TCIAD1337-5GEA 597 EUR InStock
TCIAD1337-5G
trans-4-Dimethylaminocinnamonitrile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
trans-4-Dimethylaminocinnamonitrile


Formule: C₁₁H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00001933
Numéro CAS: 32444-63-6
EINECS: 251-044-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité