Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

o-Dianisidine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidine

D1344-25G D1344-100G
TCIAD1344-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1344-25G TCIAD1344-100G
o-Dianisidine ≥98.0% (par HPLC)
o-Dianisidine


Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&vid=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité