Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Diméthylbenzimidazole ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D1345-25G
TCIAD1345-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD1345-25G
5,6-Diméthylbenzimidazole ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
5,6-Diméthylbenzimidazole


Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00005603
Numéro CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 14,03236
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d23838c785760e9c84d7aac7cfac1fd211ca360&vid=1d23838c785760e9c84d7aac7cfac1fd211ca360&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 203.0 to 206.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité