Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,3-Triméthyl-4-[(E)-phényldiazényl]aniline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-4-phenylazo-m-toluidine

D1351-1G
TCIAD1351-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD1351-1G
N,N,3-Triméthyl-4-[(E)-phényldiazényl]aniline ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,3-Triméthyl-4-[(E)-phényldiazényl]aniline


Formule: C₁₅H₁₇N₃
MW: 239,32 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00008306
Numéro CAS: 54-88-6
EINECS: 200-217-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 67.0 to 69.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité