Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethylamine acetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D1352-25G
TCIAD1352-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD1352-25G
Diethylamine acetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Diethylamine acetate


Formule: C₄H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00060243
Numéro CAS: 20726-63-0
EINECS: 243-990-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité