Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diéthylhexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1367-1ML
TCIAD1367-1MLEA 167 EUR InStock
TCIAD1367-1ML
3,4-Diéthylhexane ≥99.0% (par GC)
3,4-Diéthylhexane


Formule: C₁₀H₂₂
MW: 142,29 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00048666
Numéro CAS: 19398-77-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité