Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Decanol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1381-5ML
TCIAD1381-5MLEA 145 EUR InStock
TCIAD1381-5ML
5-Decanol ≥96.0% (par GC)
5-Decanol


Formule: C₁₀H₂₂O
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 9°C
Numéro MDL: MFCD00039626
Numéro CAS: 5205-34-5
EINECS: 225-999-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d6e52761042bd402c38f00da6b8c3670aa816e0&vid=3d6e52761042bd402c38f00da6b8c3670aa816e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité