Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Furfuryl disulphide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(furan-2-ylmethyl)disulphane

D1384-25G
TCIAD1384-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD1384-25G
Furfuryl disulphide ≥95.0% (par GC)
Furfuryl disulphide


Formule: C₁₀H₁₀O₂S₂
MW: 226,3152 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010082
Numéro CAS: 4437-20-1
EINECS: 224-649-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838d9b684f7070e05be07dca400a5fae17b088ae&vid=838d9b684f7070e05be07dca400a5fae17b088ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité