Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Dimethylaminobenzenediazosulphonic acid sodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D1394-5G
TCIAD1394-5GEA 260 EUR InStock
TCIAD1394-5G
4-Dimethylaminobenzenediazosulphonic acid sodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Dimethylaminobenzenediazosulphonic acid sodium salt


Formule: C₈H₁₁N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00059900
Numéro CAS: 140-56-7
EINECS: 205-419-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité