Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disulfure de dibutyle ≥98.5% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibutyldisulphide, n-Butyl disulphide

D1395-25ML
TCIAD1395-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAD1395-25ML
Disulfure de dibutyle ≥98.5% (par GC)
Disulfure de dibutyle
Reagent for Determination of Sulfur Content by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Method.


Formule: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009467
Numéro CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230ef0afc5dc314323697d738f50a99d9a541e39&vid=230ef0afc5dc314323697d738f50a99d9a541e39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.5% (Total of Dibutyldisulufide and isomers)
Density (20deg.C) 0.9340 to 0.9380 g/mL
Water max. 0.03 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité