Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimedone dioxime pour détermination du Co

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methone Dioxime, Dimethyldihydroresorcinol Dioxime, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione Dioxime

D1400-1G
TCIAD1400-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1400-1G
Dimedone dioxime pour détermination du Co
Dimedone dioxime


Formule: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,21 g/mol
Point de fusion: 173°C
Numéro MDL: MFCD00059877
Numéro CAS: 37110-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité