Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diphénylpropane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1412-5ML
TCIAD1412-5MLEA 127 EUR InStock
TCIAD1412-5ML
1,3-Diphénylpropane ≥95.0% (par GC)
1,3-Diphénylpropane


Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 196,29 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00043574
Numéro CAS: 1081-75-0
EINECS: 214-101-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90207f9808c79a9ecb240a5e03bd7da3ad273de&vid=a90207f9808c79a9ecb240a5e03bd7da3ad273de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité