Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthyl-5-heptenal ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylhept-5-enal

D1413-25ML
TCIAD1413-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAD1413-25ML
2,6-Diméthyl-5-heptenal ≥85.0% (par GC)
2,6-Diméthyl-5-heptenal


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00006981
Numéro CAS: 106-72-9
EINECS: 203-427-2
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=495e90bf46bb0146a35b40074699ff0ef0ffd3a6&vid=495e90bf46bb0146a35b40074699ff0ef0ffd3a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité