Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1422-25G
TCIAD1422-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1422-25G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine


Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002245
Numéro CAS: 120-70-7
EINECS: 204-418-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité