Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodécylbenzènesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D1428-1G
TCIAD1428-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD1428-1G
Dodécylbenzènesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dodécylbenzènesulfonate de sodium


Formule: C₁₈H₂₉NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00011508
Numéro CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,08612
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité