Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Di-tert-butyl-m-cresol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1432-25G
TCIAD1432-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1432-25G
4,6-Di-tert-butyl-m-cresol ≥96.0% (par GC)
4,6-Di-tert-butyl-m-cresol


Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,36 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059208
Numéro CAS: 497-39-2
EINECS: 207-847-7
Merck Index: 14,02837
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité