Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,4-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1438-10G
TCIAD1438-10GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD1438-10G
Acide 2,4-diméthylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,4-diméthylbenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002480
Numéro CAS: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=637e249b34c8741e5ec0990e7eae80974de7c324&vid=637e249b34c8741e5ec0990e7eae80974de7c324&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité