Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrojasmone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1440-25ML
TCIAD1440-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAD1440-25ML
Dihydrojasmone ≥98.0% (par GC)
Dihydrojasmone


Formule: C₁₁H₁₈O
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00036480
Numéro CAS: 1128-08-1
EINECS: 214-434-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=217cd3daf22e82713b1c0a0f2096049224e1a623&vid=217cd3daf22e82713b1c0a0f2096049224e1a623&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité