Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1441-25G
TCIAD1441-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD1441-25G
1,3-Dichloro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-4-iodobenzène


Formule: C₆H₃Cl₂I
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001035
Numéro CAS: 29898-32-6
EINECS: 249-938-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d4e0f75c615e3a353b393896c9519950cce72c&vid=48d4e0f75c615e3a353b393896c9519950cce72c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité