Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichloro-2-iodo-5-nitrobenzene ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-iodonitrobenzene

D1447-5G
TCIAD1447-5GEA 235 EUR InStock
TCIAD1447-5G
1,3-Dichloro-2-iodo-5-nitrobenzene ≥99.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-iodo-5-nitrobenzene


Formule: C₆H₂Cl₂INO₂
MW: 317,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059181
Numéro CAS: 62778-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c3f40c9269845df9df2b1247080626806a1bbd8&vid=2c3f40c9269845df9df2b1247080626806a1bbd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 152.0 to 154.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité