Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dabsyl-L-leucine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dbs-Leu-OH, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl-L-leucine

D1456-100MG
TCIAD1456-100MGEA 108 EUR InStock
TCIAD1456-100MG
Dabsyl-L-leucine ≥98.0% (par HPLC)
Dabsyl-L-leucine


Formule: C₂₀H₂₆N₄O₄S
MW: 418,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059354
Numéro CAS: 89131-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité