Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Chlorosulfanyl)-2,4-dinitrobenzène ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dinitrobenzenesulphenyl Chloride

D1463-5G
TCIAD1463-5GEA 33 EUR InStock
TCIAD1463-5G
1-(Chlorosulfanyl)-2,4-dinitrobenzène ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Chlorosulfanyl)-2,4-dinitrobenzène


Formule: C₆H₃ClN₂O₄S
MW: 234,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007129
Numéro CAS: 528-76-7
EINECS: 208-441-2
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,03274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité