Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct fast brown M

Fournisseur: TCI
Synonyms: Direct Brown M

D1470-25G
TCIAD1470-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD1470-25G
Direct fast brown M
Direct fast brown M


Formule: C₂₉H₂₁N₅O₇S
MW: 627,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059539
Numéro CAS: 2429-82-5
EINECS: 219-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb24ed4127c22e9fcfbb38af99e338e45576e177&vid=fb24ed4127c22e9fcfbb38af99e338e45576e177&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Lambda max. 520.0 to 524.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 150 (MeOH, 520.0 to 524.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité