Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane

D1483-5G
TCIAD1483-5GEA 303 EUR InStock
TCIAD1483-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dipyridyl sulphide


Formule: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059784
Numéro CAS: 37968-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité