Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitroveratrole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxynitrobenzene

D1488-25G
TCIAD1488-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD1488-25G
4-Nitroveratrole ≥99.0% (par GC)
4-Nitroveratrole


Formule: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 96…98 °C
Densité: 1,1888 g/cm³ (132.7 °C)
Numéro MDL: MFCD00007238
Numéro CAS: 709-09-1
EINECS: 211-906-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b52f98207de2755647b89e79a62862c577fc2d6&vid=4b52f98207de2755647b89e79a62862c577fc2d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité