Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodécyltrichlorosilane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(dodecyl)silane

D1509-25ML
TCIAD1509-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1509-25ML
Dodécyltrichlorosilane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dodécyltrichlorosilane


Formule: C₁₂H₂₅Cl₃Si
MW: 303,77 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00000483
Numéro CAS: 4484-72-4
EINECS: 224-769-9
ONU: 1771
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce5a0c64f6174a0800954c606e041672d1380b0c&vid=ce5a0c64f6174a0800954c606e041672d1380b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité