Diphényl-1,5-carbazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1513-25G
TCIAD1513-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD1513-25G
Diphényl-1,5-carbazide ≥98.0% (par HPLC)
Diphényl-1,5-carbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
Point d'ébullition: 454 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 14,03321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=603f15fc1192269743f3751d214b26da9a518cb6&vid=603f15fc1192269743f3751d214b26da9a518cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Acetone almost transparency
Suitability for chrome-analysis Abs min.0.42 (near 540nm)in the presence of Dichromate (1 ppm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité