Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1532-10ML
TCIAD1532-10MLEA 250 EUR InStock
TCIAD1532-10ML
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2,2-Diméthyl-3-hexanol


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00021929
Numéro CAS: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=734c3b019cf831482b91cec507f316b9a0470a58&vid=734c3b019cf831482b91cec507f316b9a0470a58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité