Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Dodécanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1536-5ML
TCIAD1536-5MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAD1536-5ML
5-Dodécanone ≥97.0% (par GC)
5-Dodécanone


Formule: C₁₂H₂₄O
MW: 184,32 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (25 -rr)
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015290
Numéro CAS: 19780-10-0
EINECS: 243-295-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91245689bfa8197794ccedbe0e504a10bfec9743&vid=91245689bfa8197794ccedbe0e504a10bfec9743&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité