Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1539-25G
TCIAD1539-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD1539-25G
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide


Formule: C₁₀H₁₆N₂O₄
MW: 228,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008640
Numéro CAS: 58477-85-3
EINECS: 261-277-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c761e0d18a5663496905eceb7c44c56e9f21d79&vid=7c761e0d18a5663496905eceb7c44c56e9f21d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +105 to +110 deg (C=2.4, H2O)
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité