Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diveratryl Ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzyl Ether, Veratryl Ether, Bis(3,4-dimethoxybenzyl) Ether, 3,3',4,4'-Tetramethoxydibenzyl Ether

D1551-5G
TCIAD1551-5GEA 151 EUR InStock
TCIAD1551-5G
Diveratryl Ether ≥98.0% (par GC)
Diveratryl Ether


Formule: C₁₈H₂₂O₅
MW: 318,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025741
Numéro CAS: 23702-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité