Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diacetoxydimethylsilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylsilanediyl diacetate

D1553-10G
TCIAD1553-10GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD1553-10G
Diacetoxydimethylsilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Diacetoxydimethylsilane


Formule: C₆H₁₂O₄Si
MW: 176,24 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00039832
Numéro CAS: 2182-66-3
EINECS: 218-562-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité