Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorodimethyloctadecylsilane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

D1560-25ML
TCIAD1560-25MLEA 110 EUR InStock
TCIAD1560-25ML
Chlorodimethyloctadecylsilane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorodimethyloctadecylsilane


Formule: C₂₀H₄₃ClSi
MW: 347,10 g/mol
Point d'éclair: 201°C
Numéro MDL: MFCD00000504
Numéro CAS: 18643-08-8
EINECS: 242-472-2
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b75d21a9ebb9790f1d1ddfc53404b5e1782873&vid=d0b75d21a9ebb9790f1d1ddfc53404b5e1782873&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité