Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimetridazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1564-25G
TCIAD1564-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1564-25G
Dimetridazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimetridazole


Formule: C₅H₇N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047046
Numéro CAS: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Merck Index: 14,03265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1ee315674ed558c5923f77b23881e7f2175d63&vid=bb1ee315674ed558c5923f77b23881e7f2175d63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité