Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisobutyl ether ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isobutyl Ether

D1565-25ML
TCIAD1565-25MLEA 268 EUR InStock
TCIAD1565-25ML
Diisobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Diisobutyl ether


Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00008935
Numéro CAS: 628-55-7
EINECS: 211-045-2
ONU: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05142
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité