Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Diéthylurée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

D1567-25G
TCIAD1567-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD1567-25G
1,1-Diéthylurée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Diéthylurée


Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00007960
Numéro CAS: 634-95-7
EINECS: 211-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55541a8363f6c9c2f587a001a8e5bc3cb7514a1c&vid=55541a8363f6c9c2f587a001a8e5bc3cb7514a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité