Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexanol

D1578-25ML
TCIAD1578-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1578-25ML
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) ≥99.0% (par GC)
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)


Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 173°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00001502
Numéro CAS: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=430f1af857832e62c4a25dba63d7e7dda5f08bad&vid=430f1af857832e62c4a25dba63d7e7dda5f08bad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité