Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diéthylpyrazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1581-5ML
TCIAD1581-5MLEA 22 EUR InStock
TCIAD1581-5ML
2,3-Diéthylpyrazine ≥98.0% (par GC)
2,3-Diéthylpyrazine


Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00006151
Numéro CAS: 15707-24-1
EINECS: 239-800-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0830b4e8e10d5f64a63e41d7150589508bc71de3&vid=0830b4e8e10d5f64a63e41d7150589508bc71de3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité