Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Déhydroabietylamine ≥90.0% (par GC) agent de résolution optique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4a-Dimethyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1-phenanthrenemethylamine

D1588-5G
TCIAD1588-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD1588-5G
(+)-Déhydroabietylamine ≥90.0% (par GC) agent de résolution optique
(+)-Déhydroabietylamine


Formule: C₂₀H₃₁N
MW: 285,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213430
Numéro CAS: 1446-61-3
EINECS: 215-899-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1825e38514ed43f7201947f1304aee560053b9e&vid=661e1508a44665c0c35035cb58bcbdbc9a3e226c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +50.0 deg (C=4,MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité