Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diisopropylnaphtalène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1598-25G
TCIAD1598-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1598-25G
2,6-Diisopropylnaphtalène ≥99.0% (par GC)
2,6-Diisopropylnaphtalène


Formule: C₁₆H₂₀
Point d'ébullition: 279,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021648
Numéro CAS: 24157-81-1
EINECS: 246-045-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ada4447b8b2faedfa7e6d72dbffa6274ec293a&vid=06ada4447b8b2faedfa7e6d72dbffa6274ec293a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité