Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Di-sec-butylamine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1604-500ML
TCIAD1604-500MLEA 117 EUR InStock
TCIAD1604-500ML
Di-sec-butylamine ≥99.0% (par GC)
Di-sec-butylamine


Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00009326
Numéro CAS: 626-23-3
EINECS: 210-937-9
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&vid=8dfa2b5044ae5c28c62d360f84752ee6ff89895f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité