Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium-4,4'-diazidostilbene-2,2'-disulphonate tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1606-25G
TCIAD1606-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD1606-25G
Disodium-4,4'-diazidostilbene-2,2'-disulphonate tetrahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disodium-4,4'-diazidostilbene-2,2'-disulphonate tetrahydrate


Formule: C₁₄H₁₀N₆O₆S₂
MW: 466,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091646
Numéro CAS: 2718-90-3
EINECS: 220-316-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 17.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité