Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dihydroxyphtalonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dicyanohydroquinone, 3,6-Dihydroxyphthalonitrile

D1610-25G
TCIAD1610-25GEA 108 EUR InStock
TCIAD1610-25G
3,6-Dihydroxyphtalonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,6-Dihydroxyphtalonitrile


Formule: C₈H₄N₂O₂
MW: 160,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001790
Numéro CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c7e838cc7e733cb533213e7afdbf2b55c3e099b&vid=4c7e838cc7e733cb533213e7afdbf2b55c3e099b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité