Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1629-25G
TCIAD1629-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD1629-25G
Acide 2,6-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,6-difluorobenzoïque


Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 72 - 77 °C (13 -rr)
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002411
Numéro CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6ece12ebfabe49889c9c30063acd039a03a5847&vid=b6ece12ebfabe49889c9c30063acd039a03a5847&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité