Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dinitro-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1637-1G
TCIAD1637-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1637-1G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline


Formule: C₆H₄FN₃O₄
MW: 201,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007150
Numéro CAS: 367-81-7
EINECS: 206-700-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b3b15873204bcdec08af6f2a73f1e46b9b5509&vid=c8b3b15873204bcdec08af6f2a73f1e46b9b5509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité