Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Decafluorobenzhydrol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1641-5G
TCIAD1641-5GEA 205 EUR InStock
TCIAD1641-5G
Decafluorobenzhydrol ≥99.0% (par GC)
Decafluorobenzhydrol


Formule: C₁₃H₂F₁₀O
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00000297
Numéro CAS: 1766-76-3
EINECS: 217-185-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea882584256dba0d9ef0886a883f85e25cacf2c&vid=bea882584256dba0d9ef0886a883f85e25cacf2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité